Quecksilber(II)oxid, gelb ≥99,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
221082-500G
221082-5G
221082-500GEA
413.58
CHF
221082-500G
221082-5G
Quecksilber(II)oxid, gelb ≥99,0% ACS, Fluka™
Mercury (II) oxide
Formel:
HgO Melting Pt: 400 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011045 CAS-Nummer: 21908-53-2 EINECS: 244-654-7 UN: 1641 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05908 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.0 % |
Glowing After reducing with HCOOH(as SO₄) | Max. 0.05 % |
Insoluble in HCl | Max. 0.03 % |
Iron (Fe) | Max. 0.003 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.025 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |
Total N | Max. 0.005 % |