Cadmium(II)oxid, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyms:
Cadmiumoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02015.5000EA
1060
CHF
1.02015.5000
Cadmium(II)oxid, Supelco®
Cadmium(II)oxid
Formel:
CdO MW: 128,41 g/mol Siedepunkt: 1559 °C (1013 hPa) Melting Pt: ∼1426 °C Dichte: 8,15 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010921 CAS-Nummer: 1306-19-0 EINECS: 215-146-2 UN: 2570 ADR: 6.1,I Merck Index: 12,01659 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...