Zinkiodid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
212760050 212760250
ACRO212760050EA 66.8 CHF
ACRO212760050 ACRO212760250
Zinkiodid 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Zinkiodid
Formel: I₂Zn
Siedepunkt: 620 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 446 °C
Dichte: 4.74 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011299
CAS-Nummer: 10139-47-6
EINECS: 233-396-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10269
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %