Quecksilber(II)iodid, rot Ph. Franç., reinst, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyms: Mercury diiodide, Mercuric iodide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.04420.0100 1.04420.1000
1.04420.0100EA 201 CHF
1.04420.0100 1.04420.1000
Quecksilber(II)iodid, rot Ph. Franç., reinst, Supelco®
Quecksilber(II)iodid
Formel: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Siedepunkt: 354
Melting Pt: 259
Dichte: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011044
CAS-Nummer: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.06 g/l (25 °C)
Melting Point 259 °C
Molar Mass 454.39 g/mol
Bulk Density 1350 kg/m3
Boiling Point 354 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 0.006 hPa (80 °C)
Density 6.36 g/cm3 (25 °C)
pH 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials