Zinkcyanid 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
368070050 368072500 368070010
ACRO368070050EA 25.6 CHF
ACRO368070050 ACRO368072500 ACRO368070010
Zinkcyanid 98%, rein
Zinkcyanid
Formel: C₂N₂Zn
Melting Pt: 800 °C
Dichte: 1,852 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011292
CAS-Nummer: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
UN: 1713
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,10264
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %