Zinkchlorid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
T887.1 T887.2
ROTHT887.1EA 75.5 CHF
ROTHT887.1 ROTHT887.2
Zinkchlorid
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Siedepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 283 °C
Dichte: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185