Zinkchlorid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
3533.1 3533.2
ROTH3533.1EA 34.2 CHF
ROTH3533.1 ROTH3533.2
Zinkchlorid
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Siedepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 283 °C
Dichte: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185