Zinkchlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
380130050 380130250
ACRO380130050EA 92.7 CHF
ACRO380130050 ACRO380130250
Zinkchlorid, wasserfrei 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Siedepunkt: 732 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 293 °C
Dichte: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.01 %