Zinkchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
318170100 318170500
ACRO318170100EA 64.1 CHF
ACRO318170100 ACRO318170500
Zinkchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Siedepunkt: 732 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 293 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %