Quecksilber(II)chlorid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
7904.1 7904.2
ROTH7904.1EA 135 CHF
ROTH7904.1 ROTH7904.2
Quecksilber(II)chlorid
Quecksilber(II)chlorid
Formel: HgCl₂
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 273 °C
Dichte: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011041
CAS-Nummer: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
UN: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901