Silbersulfat ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Disilver sulphate
21592.154EA 500 CHF
21592.154 21592.234
Silbersulfat ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® zur Analyse
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Siedepunkt: 1085
Melting Pt: 655
Dichte: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.5 %
Solution in water Passes test
Foreign heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm