di-Silberoxid
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyms: di-Silver oxide, Disilver oxide, Silver oxide
5309.1 5309.2
ROTH5309.1EA 87.5 CHF
ROTH5309.1 ROTH5309.2
di-Silberoxid
di-Silberoxid
Formel: Ag₂O
MW: 231.74 g/mol
Melting Pt: 800…830 °C
Dichte: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00003404
CAS-Nummer: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08665