Kupfer(II)oxid, Technipur®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Kupferoxid
1.02769.1000EA 1480 CHF
1.02769.1000
Kupfer(II)oxid, Technipur®
Kupfer(II)oxid
Formel: CuO
MW: 79,55 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1326 °C
Dichte: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010979
CAS-Nummer: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674