Silbernitrit 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
210690100 210690500
ACRO210690100EA 129 CHF
ACRO210690100 ACRO210690500
Silbernitrit 99%
Silbernitrit
Formel: AgNO₂
Melting Pt: 140 °C
Dichte: 4.45 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003413
CAS-Nummer: 7783-99-5
EINECS: 232-041-7
UN: 2627
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08663
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %