Kupfer(II)fluorid, anhydrous 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Cupric fluoride
203370250 203371000
ACRO203370250EA 170 CHF
ACRO203370250 ACRO203371000
Kupfer(II)fluorid, anhydrous 98%
Kupfer(II)fluorid
Formel: CuF₂
MW: 101.54 g/mol
Siedepunkt: 950 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 950 °C (Zers.)
Dichte: 4.23 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010977
CAS-Nummer: 7789-19-7
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 12,02704
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light grey to blue-grey Powder
Assay ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 %