Silberperchlorat, wasserfrei
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
42209.06EA 94.8 CHF
42209.06 42209.14 42209.22
Silberperchlorat, wasserfrei
Silberperchlorat
Formel: AgClO₄
MW: 207,32 g/mol
Melting Pt: 485 °C (Zersetzung)
Dichte: 2,806
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003400
CAS-Nummer: 7783-93-9
EINECS: 232-035-4
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8523