Kupfer(I)chlorid 97%, Reagenzqualität
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyms: Kupferchlorid
212946-2KGEA 395.4 CHF
212946-2KG 212946-500G
Kupfer(I)chlorid 97%, Reagenzqualität
Kupfer(I)chlorid
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: ClCu
MW: 99 g/mol
Siedepunkt: 1,490 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: 430 °C
Dichte: 3,530 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of the substance complying
Assay of Cu 61.9 - 66.4 %
Vapor Pressure 1.3 mmHg ( 546 °C)