Kupfer(I)chlorid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Kupferchlorid
14644.22EA 1320 CHF
14644.22 14644.14 14644.06
Kupfer(I)chlorid ≥99,999% (Metall-Basis)
Kupfer(I)chlorid
Formel: ClCu
MW: 99 g/mol
Siedepunkt: 1490 °C
Melting Pt: 430 °C
Dichte: 4,14
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2660