Kupfer(I)chlorid 90+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Cuprous chloride, Copper chloride
405875000 405871000
ACRO405875000EA 163 CHF
ACRO405875000 ACRO405871000
Kupfer(I)chlorid 90+% ACS
Kupfer(I)chlorid
Formel: ClCu
MW: 99 g/mol
Siedepunkt: 1490 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 430 °C
Dichte: 4.14 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥90.0 %
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in acid)