Kupfer(II)bromid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16335.14 A16335.22 A16335.36
A16335.14EA 57 CHF
A16335.14 A16335.22 A16335.36
Kupfer(II)bromid ≥99%
Kupfer(II)bromid
Purity: 99% CAS No.: 7789-45-9 Molecular Formula: CuBr2 Formula Weight: 223.36 Odour: Odourless Melting Point: 498° Boiling Point: 900° Merck Reference: 14,2629 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010970
Formel: Br₂Cu
Siedepunkt: 900 °C
Melting Pt: 498 °C
Dichte: 4.710
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010970
CAS-Nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2629