Kupfer(II)bromid Cu ≥ 28,1%, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: Cupric bromide, Cuprous bromide
14258.22 14258.36
14258.22EA 134 CHF
14258.22 14258.36
Kupfer(II)bromid Cu ≥ 28,1%, Reagenzqualität
Kupfer(II)bromid
CAS No.: 7789-45-9 Molecular Formula: CuBr2 Formula Weight: 223.36 Physical Form: Crystalline Density: 4.710 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless Melting Point: 498° Boiling Point: 900° Merck Reference: 14,2629 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00010970
Formel: Br₂Cu
Siedepunkt: 900 °C
Melting Pt: 498 °C
Dichte: 4.710
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010970
CAS-Nummer: 7789-45-9
EINECS: 232-167-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2629