Kupfer(I)bromid 98%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
199580010 199582500
ACRO199580010EA 255 CHF
ACRO199580010 ACRO199582500
Kupfer(I)bromid 98%, reinst
Kupfer(I)bromid
Formel: BrCu
Siedepunkt: 1345 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 504 °C
Dichte: 4.71 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010969
CAS-Nummer: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Merck Index: 13,02689
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to grey-green Powder (May discolor to grey on storage)
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)