Acenaphthenchinon 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Acenaphthylene-1,2-dione
102190250
102191000
ACRO102190250EA
74.8
CHF
ACRO102190250
ACRO102191000
Acenaphthenchinon 95%
Acenaphthenchinon
Formel:
C₁₂H₆O₂ MW: 182.18 g/mol Siedepunkt: 351 Melting Pt: 257…263 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003805 CAS-Nummer: 82-86-0 EINECS: 201-441-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to ochre Powder and/or granules |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 253 to 263 °C |
HPLC | ≥94.0 % |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.10 to 1.26 |
BSC Certification | Passes |