2,3-Dihydroxynaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
A11307.09 A11307.18 A11307.30
A11307.09EA 43.3 CHF
A11307.09 A11307.18 A11307.30
2,3-Dihydroxynaphthalin ≥98%
2,3-Dihydroxynaphthalin
Purity: 98% CAS No.: 92-44-4 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 175°(347°F) Melting Point: 162-165° Beilstein Reference: 742375 MDL No.: MFCD00004073
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 162…165 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 175 °C (347 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004073
CAS-Nummer: 92-44-4
EINECS: 202-156-7