1,5-Dihydroxynaphthalin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
L04599.30 L04599.0B
L04599.30EA 126 CHF
L04599.30 L04599.0B
1,5-Dihydroxynaphthalin ≥98%
1,5-Dihydroxynaphthalin
Purity: 98% CAS No.: 83-56-7 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Flash Point: 252°(486°F) Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 2044951 MDL No.: MFCD00003980
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Melting Pt: ∼ 260 °C (dec.)
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 252 °C (486 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003980
CAS-Nummer: 83-56-7
EINECS: 201-487-4
UN: 3077
ADR: 9,III