1,3-Dihydroxynaphthalin
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyms: 1,3-Naphthalindiol
MOLE11570182-5GEA 0 CHF
MOLE11570182-5G
1,3-Dihydroxynaphthalin
1,3-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
MW: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 124 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003965
CAS-Nummer: 132-86-5
EINECS: 205-079-7
Merck Index: 12,06483