2-Methoxynaphthalin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl 2-naphthyl ether
164750050 164755000
ACRO164750050EA 23.7 CHF
ACRO164750050 ACRO164755000
2-Methoxynaphthalin 98%
2-Methoxynaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀O
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 73…75 °C
Dichte: 1,266 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004061
CAS-Nummer: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 12,06076
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥71.5 °C
GC ≥97.5 %