2,3-Diaminonaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Naphthalin-2,3-diamin
, 2,3-Naphthylendiamin
A12993.14EA
2110
CHF
A12993.14
A12993.03
A12993.06
2,3-Diaminonaphthalin 97%
2,3-Diaminonaphthalin
Formel:
C₁₀H₁₀N₂ MW: 158,2 g/mol Siedepunkt: 343 °C (1013 hPa) Melting Pt: 193…196 °C Dichte: 1,096 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004116 CAS-Nummer: 771-97-1 EINECS: 212-241-0 |