1,8-Diaminonaphthalin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,8-naphthylenediamine, 1,8-Naphthalenediamine, Naphthalene-1,8-diamine
371180050 371181000 371185000
ACRO371180050EA 41.5 CHF
ACRO371180050 ACRO371181000 ACRO371185000
1,8-Diaminonaphthalin 97%
1,8-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 205 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 63…66 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 195 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06459
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to red to purple to dark brown Crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
GC ≥96.0 %