1-Naphthylisothiocyanat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
128240050
128240100
ACRO128240050EA
94.6
CHF
ACRO128240050
ACRO128240100
1-Naphthylisothiocyanat 98%
1-Naphthylisothiocyanat
Formel:
C₁₁H₇NS Siedepunkt: 100 °C (0.2 mmHg) Melting Pt: 55.5…57 °C Dichte: 1,81 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00003882 CAS-Nummer: 551-06-4 EINECS: 208-990-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06498 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 57 °C |
GC | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (5 % in water) |