1-Naphthoesäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: α-Naphthoic acid
128180250 128181000
ACRO128180250EA 33.5 CHF
ACRO128180250 ACRO128181000
1-Naphthoesäure 98%
1-Naphthoesäure
Formel: C₁₁H₈O₂
MW: 172.18 g/mol
Siedepunkt: 300
Melting Pt: 158…162 °C
MDL Number: MFCD00004007
CAS-Nummer: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 12,06468
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %