Cer(IV)sulfat, wasserfrei 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: Cerdisulfat
L20254.36EA 1450 CHF
L20254.36 L20254.14 L20254.22
Cer(IV)sulfat, wasserfrei 97%
Cer(IV)sulfat
Formel: Ce(SO₄)₂
MW: 332,24 g/mol
Melting Pt: 195 °C
Dichte: 3,91
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00148852
CAS-Nummer: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3085
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,1990