ESD Sicherheits-Schnürschuhe, jo_Soft Low, Jori
Lieferant: ELTEN
12751/47 12751/40 12751/41 12751/42 12751/43 12751/44 12751/45 12751/46 12751/48
ELTN12751/47EA 82.6 CHF
ELTN12751/47 ELTN12751/40 ELTN12751/41 ELTN12751/42 ELTN12751/43 ELTN12751/44 ELTN12751/45 ELTN12751/46 ELTN12751/48
ESD Sicherheits-Schnürschuhe, jo_Soft Low, Jori
Schuhe und Stiefel
Lederfreie Sicherheitsschuhe aus nahtlosem hydrophobiertem Cordura®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend) mit hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer jo_TIGHT Double-Density-Sohle mit Profil (4,2 mm; öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Temperaturbeständigkeit von - 20 bis + 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Brandsohle; orthopädische Zurichtung der Brandsohlen möglich
  • Futterkappentasche aus stabilem, abriebfestem Mikrofasermaterial
  • Ganzflächige ESD-Einlegesohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal zum Tragen in Bereichen, in denen Feuchtigkeit und ein Penetrationsrisiko durch spitze und scharfe Objekte zu erwarten ist.
Farbe: Schwarz/Rot
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC.