Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Basic, Jazek, Jori
Lieferant: ELTEN
12520/46 12520/47 12520/48 12520/36 12520/37 12520/38 12520/39 12520/40 12520/41 12520/42 12520/43 12520/44 12520/45
ELTN12520/46EA 84 CHF
ELTN12520/46 ELTN12520/47 ELTN12520/48 ELTN12520/36 ELTN12520/37 ELTN12520/38 ELTN12520/39 ELTN12520/40 ELTN12520/41 ELTN12520/42 ELTN12520/43 ELTN12520/44 ELTN12520/45
Sicherheitsschuhe, zum Schnüren, Basic, Jazek, Jori
Schuhe und Stiefel
Strapazierfähige Sicherheitsschuhe aus Rindleder und hydrophobiertem Cordura®-Textilmaterial (reiß- und abriebfest, schmutz- und wasserabweisend) mit reflektierenden Materialien, hautfreundlichem Textilfutter, geschlossener, gepolsterter Lasche, Kragenpolsterung und einer Dual-Density-PU/PU New Basic-Sohle (öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Futterkappentasche aus stabilem, abriebfestem Mikrofasermaterial
  • Ganzflächige Einlegesohle
  • Antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Spitzenschutzkappe aus PU
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit zu rechnen ist.
Farbe: Schwarz/blau
Zertifizierungen: EN ISO 20345; S2, SRC