Samarium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11229.14
11229.22
11229.36
11229.A1
11229.14EA
92.9
CHF
11229.14
11229.22
11229.36
11229.A1
Samarium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samarium(III)oxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 12060-58-1
Molecular Formula: Sm2O3
Formula Weight: 348.70
Physical Form: Powder
Refractive Index: 1.97
Melting Point: 2300°
Merck Reference: 14,8347
MDL No.: MFCD00011237
Formel:
O₃Sm₂ Melting Pt: 2300 °C Dichte: 7,68 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011237 CAS-Nummer: 12060-58-1 EINECS: 235-043-6 Merck Index: 14,8347 |