Lutetium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Lutetium oxide, Dilutetium trioxide
11255.03 11255.06 11255.14
11255.03EA 169 CHF
11255.03 11255.06 11255.14
Lutetium(III)oxid ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lutetium(III)oxid
Purity: 99.9% CAS No.: 12032-20-1 Molecular Formula: Lu2O3 Formula Weight: 397.94 Physical Form: Powder Density: 9.420 Melting Point: 2487° Merck Reference: 14,5615 MDL No.: MFCD00011100
Formel: Lu₂O₃
MW: 397,93 g/mol
Melting Pt: 2487 °C
Dichte: 9.420
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011100
CAS-Nummer: 12032-20-1
EINECS: 234-764-3
Merck Index: 14,5615