Holmium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11281.09
11281.18
11281.09EA
302
CHF
11281.09
11281.18
Holmium(III)oxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Holmium(III)oxid
Purity: 99.99%
CAS No.: 12055-62-8
Molecular Formula: Ho2O3
Formula Weight: 377.86
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4727
MDL No.: MFCD00011053
Formel:
Ho₂O₃ Siedepunkt: 2600 °C (1013 hPa) Melting Pt: 2360 °C Dichte: 3,79 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011053 CAS-Nummer: 12055-62-8 EINECS: 235-015-3 Merck Index: 14,4727 |