Digadoliniumtrioxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44020.14
44020.22
44020.36
44020.14EA
313
CHF
44020.14
44020.22
44020.36
Digadoliniumtrioxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Nano-Pulver
Digadoliniumtrioxid
Purity: 99.99+%
CAS No.: 12064-62-9
Molecular Formula: Gd2O3
Formula Weight: 362.50
Physical Form: 20-40nm Powder
Density: 7.407
Melting Point: 2330°
Merck Reference: 14,4326
MDL No.: MFCD00011026
Formel:
Gd₂O₃ Melting Pt: 2330 °C Dichte: 7.407 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011026 CAS-Nummer: 12064-62-9 EINECS: 235-060-9 Merck Index: 14,4326 |