Digadoliniumtrioxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Gadolinium (III) oxide
11290.09 11290.18 11290.30 11290.A1
11290.09EA 81.2 CHF
11290.09 11290.18 11290.30 11290.A1
Digadoliniumtrioxid ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Digadoliniumtrioxid
Purity: 99.99% CAS No.: 12064-62-9 Molecular Formula: Gd2O3 Formula Weight: 362.50 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 7.407 Melting Point: 2330° Merck Reference: 14,4326 MDL No.: MFCD00011026
Formel: Gd₂O₃
MW: 362.5 g/mol
Melting Pt: 2330 °C
Dichte: 7.407
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Merck Index: 14,4326