Digadoliniumtrioxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
315510250 315510100 315511000
ACRO315510250EA 80.3 CHF
ACRO315510250 ACRO315510100 ACRO315511000
Digadoliniumtrioxid 99.9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Digadoliniumtrioxid
Formel: Gd₂O₃
Melting Pt: 1900 °C
Dichte: 7,407 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011026
CAS-Nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %