Cer(IV)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Cerdioxyd
44662.14EA 106 CHF
44662.14 44662.36 44662.22
Cer(IV)oxid ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Cer(IV)oxid
Formel: CeO₂
MW: 172,11 g/mol
Siedepunkt: 3468 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2600 °C
Dichte: 7,132
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010933
CAS-Nummer: 1306-38-3
EINECS: 215-150-4
Merck Index: 14,1989