Terbium(III)iodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ampouled under argon
13672.03
13672.06
13672.03EA
241
CHF
13672.03
13672.06
Terbium(III)iodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Terbium(III)iodid
Purity: 99.99%
CAS No.: 13813-40-6
Molecular Formula: TbI3
Formula Weight: 539.64
Physical Form: Flake, Ampouled under argon
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049573
Formel:
TbI₃ MW: 539,64 g/mol Melting Pt: 946 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049573 CAS-Nummer: 13813-40-6 EINECS: 237-472-4 |