Gadolinium(III)iodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Unter Argon in Ampullen verpackt
35735.03 35735.06
35735.03EA 264 CHF
35735.03 35735.06
Gadolinium(III)iodid, ultra trocken ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Gadolinium(III)iodid
Purity: 99.99% CAS No.: 13572-98-0 Molecular Formula: GdI3 Formula Weight: 537.96 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00016114
Formel: GdI₃
MW: 537.96 g/mol
Melting Pt: 926 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016114
CAS-Nummer: 13572-98-0
EINECS: 236-997-6