Terbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Terbium(III) fluoride, Terbium trifluoride
13657.06
13657.14
13657.06EA
225
CHF
13657.06
13657.14
Terbium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III)fluorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 13708-63-9
Molecular Formula: TbF3
Formula Weight: 215.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049572
Formel:
TbF₃ MW: 215,92 g/mol Siedepunkt: 2277 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1172 °C Dichte: 7.23 g/cm³ (20 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049572 CAS-Nummer: 13708-63-9 EINECS: 237-247-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |