Samarium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
11226.04
11226.09
11226.18
11226.04EA
91.7
CHF
11226.04
11226.09
11226.18
Samarium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Samarium(III)fluorid
Purity: 99.99%
CAS No.: 13765-24-7
Molecular Formula: SmF3
Formula Weight: 207.35
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049540
Formel:
F₃Sm Siedepunkt: 2323 °C (1013 hPa) Melting Pt: 1306 °C Dichte: 4,362 g/cm³ (2327 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049540 CAS-Nummer: 13765-24-7 EINECS: 237-367-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |