Lanthan(III)fluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16673.14 A16673.22
A16673.14EA 102 CHF
A16673.14 A16673.22
Lanthan(III)fluorid ≥99%
Lanthan(III)fluorid
Purity: 99% CAS No.: 13709-38-1 Molecular Formula: F3La Formula Weight: 195.90 Odour: Odourless Melting Point: 1493° MDL No.: MFCD00011073
Formel: F₃La
Siedepunkt: ∼2327 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 1493 °C
Dichte: 5,936
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011073
CAS-Nummer: 13709-38-1
EINECS: 237-252-8
UN: 3288
ADR: 6.1,III