Neodymtribromid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
14606.14 14606.22
14606.14EA 244 CHF
14606.14 14606.22
Neodymtribromid Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Neodymtribromid Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 29843-90-1 Molecular Formula: NdBr3.xH2O Formula Weight: 383.97(anhy) Physical Form: Crystalline
Formel: Br₃Nd·H₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00748137
CAS-Nummer: 29843-90-1
EINECS: 236-897-2