Gadolinium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Gadolinium (III) fluoride, Gadolinium(III) bromide
13655.14 13655.22
13655.14EA 265 CHF
13655.14 13655.22
Gadolinium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Gadolinium(III)fluorid
Purity: 99.9% CAS No.: 13765-26-9 Molecular Formula: GdF3 Formula Weight: 214.25 Physical Form: Crystalline Density: 7.1 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1231° MDL No.: MFCD00016113
Formel: F₃Gd
Melting Pt: 1231 °C
Dichte: 7.1
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016113
CAS-Nummer: 13765-26-9
EINECS: 237-369-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III