Erbiumtrichlorid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ampouled under argon
35739.06 35739.14
35739.06EA 365 CHF
35739.06 35739.14
Erbiumtrichlorid, ultra trocken ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Erbiumtrichlorid
Purity: 99.9% CAS No.: 10138-41-7 Molecular Formula: ErCl3 Formula Weight: 273.62 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Hygroscopic Boiling Point: 1500° MDL No.: MFCD00010989
Formel: Cl₃Er
MW: 273,62 g/mol
Siedepunkt: 1500 °C
Melting Pt: 774 °C
Dichte: 4.1 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010989
CAS-Nummer: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0