Dysprosiumtrichlorid, ultra trocken ≥99,98% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
ampouled under argon
35692.06
35692.14
35692.06EA
521
CHF
35692.06
35692.14
Dysprosiumtrichlorid, ultra trocken ≥99,98% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Dysprosiumtrichlorid
Purity: 99.98%
CAS No.: 10025-74-8
Molecular Formula: DyCl3
Formula Weight: 268.86
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.67
Melting Point: 718°
Merck Reference: 14,3482
MDL No.: MFCD00010984
Formel:
Cl₃Dy Melting Pt: 718 °C Dichte: 3.67 Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010984 CAS-Nummer: 10025-74-8 EINECS: 233-039-9 Merck Index: 14,3482 |